Print…
Esculin hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Aesculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside hydrate, Esculin
E0024-25G E0024-5G
TCIAE0024-25GEA 219 EUR
TCIAE0024-25G TCIAE0024-5G
Esculin hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Esculin hydrate
Fórmula: C₁₅H₁₆O₉·xH₂O
Peso Molecular: 340.29 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 212
Número MDL : MFCD00149492
Número CAS: 531-75-9
EINECS: 208-517-5
Merck Index: 14,03698
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff2048f42d38fa999b657ff9b18a172a49e6f9b8&vid=69dc27ea469a8eda3218a7c086b1e8c90c19479f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -84.0 to -88.0 deg (C=2.4, Dioxane (50%)) (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency