Print…
meso-Erythritol 99,0 HPLC, T
Fornecedor: TCI
Sinônimos: meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
E0021-25G E0021-500G E0021-100G
TCIAE0021-25GEA 18 EUR
TCIAE0021-25G TCIAE0021-500G TCIAE0021-100G
meso-Erythritol 99,0 HPLC, T
meso-Erythritol
Fórmula: C₄H₁₀O₄
Peso Molecular: 122.12 g/mol
Número MDL : MFCD00004710
Número CAS: 149-32-6
EINECS: 205-737-3
Merck Index: 14,03675
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 99.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency