Print…
N-Succinimidyl Decanoate 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl Decanoate, Decanoic acid N-Succinimidyl ester, 1-(Decanoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione, Decanoic acid 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl ester
D5833-1G D5833-250MG
TCIAD5833-1GEA 170 EUR
TCIAD5833-1G TCIAD5833-250MG
N-Succinimidyl Decanoate 97,0 GC_ASSAY_METHOD
N-Succinimidyl Decanoate
Fórmula: C₁₄H₂₃NO₄
Peso Molecular: 269.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00673470
Número CAS: 22102-66-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C