Print…
N,N-Dimethylpropan-1-amine ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D5821-25ML D5821-5ML
TCIAD5821-25MLEA 181 EUR
TCIAD5821-25ML TCIAD5821-5ML
N,N-Dimethylpropan-1-amine ≥98.0% (by GC)
N,N-Dimethylpropan-1-amine
Fórmula: C₅H₁₃N
Ponto de ebulição: 66°C
Número MDL : MFCD00015203
Número CAS: 926-63-6
EINECS: 213-139-9
UN: 2266
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.7000 to 0.7100