Print…
Valeric anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
245933-100ML 245933-500ML
SIAL245933-100MLEA 90.1 EUR
SIAL245933-100ML SIAL245933-500ML
Valeric anhydride, Sigma-Aldrich®
Valeric anhydride
Fórmula: C₁₀H₁₈O₃
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009477
Número CAS: 2082-59-9
EINECS: 218-212-9
UN: 3265
ADR: 8,III