Print…
1,3-Dihidroxiacetona ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dihydroxyacetone
D5818-25G D5818-5G
TCIAD5818-25GEA 43 EUR
TCIAD5818-25G TCIAD5818-5G
1,3-Dihidroxiacetona ≥97.0% (por GC)
1,3-Dihidroxiacetona
Fórmula: C₃H₆O₃
Peso Molecular: 90.08 g/mol
Ponto de Fusão: 75
Densidade: 1.52
Número MDL : MFCD00004670
Número CAS: 96-26-4
EINECS: 202-494-5
Merck Index: 14,03182
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C