Print…
Di-tert-butyl phosphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Di-tert-butyl phosphite
D5814-1G D5814-5G
TCIAD5814-1GEA 22 EUR
TCIAD5814-1G TCIAD5814-5G
Di-tert-butyl phosphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Di-tert-butyl phosphonate
Fórmula: C₈H₁₉O₃P
Peso Molecular: 194.21 g/mol
Ponto de ebulição: 66°C
Ponto de Inflamação: 163°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00995019
Número CAS: 13086-84-5
EINECS: 235-996-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %