Print…
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]acrylamide ≥98.0% (por GC, análise de titulação) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-propenamide
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
D5794-25G D5794-5G
TCIAD5794-25GEA 462 EUR
TCIAD5794-25G TCIAD5794-5G
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]acrylamide ≥98.0% (por GC, análise de titulação) estabilizada
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]acrylamide
Fórmula: C₇H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 125°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053694
Número CAS: 925-76-8
EINECS: 213-124-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9600 to 0.9700