Print…
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dichloro-4-formylpyridine, 3,5-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde, 3,5-Dichloroisonicotinaldehyde
D5790-1G D5790-5G
TCIAD5790-1GEA 22 EUR
TCIAD5790-1G TCIAD5790-5G
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Número MDL : MFCD04039921
Número CAS: 136590-83-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C