Print…
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5789-25G D5789-5G
TCIAD5789-25GEA 259 EUR
TCIAD5789-25G TCIAD5789-5G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 109°C
Número MDL : MFCD00011489
Número CAS: 7149-92-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C