Print…
4,4'-Di(1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1'-(4,4'-Biphenyldiyl)bis(1H-imidazole)
D5777-1G D5777-5G
TCIAD5777-1GEA 137 EUR
TCIAD5777-1G TCIAD5777-5G
4,4'-Di(1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
4,4'-Di(1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₄N₄
Número MDL : MFCD23103195
Número CAS: 855766-92-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %