Print…
(+/-)-Dehydrolinalool ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5752-100ML D5752-25ML
TCIAD5752-100MLEA 220 EUR
TCIAD5752-100ML TCIAD5752-25ML
(+/-)-Dehydrolinalool ≥98.0% (por GC)
(+/-)-Dehydrolinalool
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Inflamação: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00129075
Número CAS: 29171-20-8
EINECS: 249-482-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (neat)