Print…
Dipropyl trisulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dipropyltrisulphane
D5750-25G D5750-5G
TCIAD5750-25GEA 81 EUR
TCIAD5750-25G TCIAD5750-5G
Dipropyl trisulphide ≥98.0% (por GC)
Dipropyl trisulphide
Fórmula: C₆H₁₄S₃
Ponto de ebulição: 72°C
Número MDL : MFCD00040074
Número CAS: 6028-61-1
EINECS: 227-903-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %