Print…
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III) ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [(ppy)2IrCl]2, Dichlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III), Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
D5744-1G D5744-200MG
TCIAD5744-1GEA 360 EUR
TCIAD5744-1G TCIAD5744-200MG
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III) ≥98.0% (por HPLC)
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Fórmula: C₄₄H₃₂Cl₂Ir₂N₄
Peso Molecular: 1072.09 g/mol
Número MDL : MFCD07784515
Número CAS: 92220-65-0
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%