Print…
2,4-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,4-Dimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde
D5743-100G D5743-25G
TCIAD5743-100GEA 119 EUR
TCIAD5743-100G TCIAD5743-25G
2,4-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde (mixture of isomers)
Fórmula: C₉H₁₄O
Peso Molecular: 138.21 g/mol
Ponto de ebulição: 189°C
Número MDL : MFCD00221550
Número CAS: 68039-49-6
EINECS: 268-264-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %