Print…
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5729-1G D5729-5G
TCIAD5729-1GEA 141 EUR
TCIAD5729-1G TCIAD5729-5G
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene
Fórmula: C₄HBr₂FS
Ponto de ebulição: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 32431-85-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %