Print…
[[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥99.5% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyrromethene 546, 5,5-Difluoro-1,3,7,9,10-pentamethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide, BODIPY 493/503
D5724-200MG D5724-1G
TCIAD5724-200MGEA 57 EUR
TCIAD5724-200MG TCIAD5724-1G
[[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥99.5% (por GC), purificado por sublimação
[[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane)
Fórmula: C₁₄H₁₇BF₂N₂
Peso Molecular: 262.11 g/mol
Ponto de Fusão: 257°C
Número MDL : MFCD00467372
Número CAS: 121207-31-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %