Print…
Dimethyl 2,2'-Oxydiacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D5721-1G D5721-5G
TCIAD5721-1GEA 77 EUR
TCIAD5721-1G TCIAD5721-5G
Dimethyl 2,2'-Oxydiacetate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl 2,2'-Oxydiacetate
Fórmula: C₆H₁₀O₅
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD01026217
Número CAS: 7040-23-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C