Print…
1,5-Naftilenodiamina 99,5 GC_ASSAY_METHOD, purified_sublimation
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine
D5689-1G D5689-5G
TCIAD5689-1GEA 61 EUR
TCIAD5689-1G TCIAD5689-5G
1,5-Naftilenodiamina 99,5 GC_ASSAY_METHOD, purified_sublimation
1,5-Naftilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 381
Ponto de Fusão: 188
Número MDL : MFCD00004029
Número CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C