Print…
2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,7-Dibromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
D5671-1G D5671-5G
TCIAD5671-1GEA 96 EUR
TCIAD5671-1G TCIAD5671-5G
2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
Fórmula: C₂₅H₁₄Br₂O
Peso Molecular: 490.19 g/mol
Número MDL : MFCD30342413
Número CAS: 198142-65-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %