Print…
1-(2,5-Xylyl)piperazin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
D5659-25G D5659-5G
TCIAD5659-25GEA 93 EUR
TCIAD5659-25G TCIAD5659-5G
1-(2,5-Xylyl)piperazin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(2,5-Xylyl)piperazin
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂
Número MDL : MFCD00038378
Número CAS: 1013-25-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C