Print…
1,3-Dibromoadamantane ≥99.0% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
D5654-1G D5654-5G
TCIAD5654-1GEA 66 EUR
TCIAD5654-1G TCIAD5654-5G
1,3-Dibromoadamantane ≥99.0% (por GC), purificado por sublimação
1,3-Dibromoadamantane
Fórmula: C₁₀H₁₄Br₂
Peso Molecular: 294.03 g/mol
Número MDL : MFCD00077218
Número CAS: 876-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189114006551897d4b8c927e90fe2ace34d68f24&vid=e14546bf7ffb5b57cfacf1c9e6dbeaa7eb4262b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C