Print…
4'-Demethylepipodophyllotoxin ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (5R,5aR,8aR,9S)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one
D5653-1G D5653-5G
TCIAD5653-1GEA 40 EUR
TCIAD5653-1G TCIAD5653-5G
4'-Demethylepipodophyllotoxin ≥98.0% (por HPLC)
4'-Demethylepipodophyllotoxin
Fórmula: C₂₁H₂₀O₈
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00189421
Número CAS: 6559-91-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -60.0 deg (C=0.65, MeOH)