Print…
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,4-Difluoro-4'-((trans,trans)-4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-yl)-1,1'-biphenyl
D5650-1G D5650-5G
TCIAD5650-1GEA 31 EUR
TCIAD5650-1G TCIAD5650-5G
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Fórmula: C₂₇H₃₄F₂
Peso Molecular: 396.57 g/mol
Número MDL : MFCD11053440
Número CAS: 119990-81-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %