Print…
Dimethyl 2-(4-Methoxybenzylidene)malonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(4-Methoxybenzylidene)malonic acid Dimethyl ester
D5642-25G D5642-5G
TCIAD5642-25GEA 101 EUR
TCIAD5642-25G TCIAD5642-5G
Dimethyl 2-(4-Methoxybenzylidene)malonate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl 2-(4-Methoxybenzylidene)malonate
Fórmula: C₁₃H₁₄O₅
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD09753105
Número CAS: 7443-25-6
EINECS: 231-185-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C