Print…
1,5-Diacetyl-1,3,5-triazinane-2,4-dione ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D5634-1G D5634-5G
TCIAD5634-1GEA 82 EUR
TCIAD5634-1G TCIAD5634-5G
1,5-Diacetyl-1,3,5-triazinane-2,4-dione ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,5-Diacetyl-1,3,5-triazinane-2,4-dione
Fórmula: C₇H₉N₃O₄
Número MDL : MFCD00604438
Número CAS: 86320-44-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C