Print…
Disuccinimidyl Succinate ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
D5622-1G D5622-250MG
TCIAD5622-1GEA 240 EUR
TCIAD5622-1G TCIAD5622-250MG
Disuccinimidyl Succinate ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
Disuccinimidyl Succinate
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₈
Ponto de Fusão: 306°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00228233
Número CAS: 30364-60-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %