N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine dihydrobromide, N,N-Dimethyl-1,3-propanediammonium Dibromide, 3-(Dimethylamino)propylamine dihydrobromide
D5618-1G
D5618-5G
TCIAD5618-1GEA
22
EUR
TCIAD5618-1G
TCIAD5618-5G
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrobromide
Fórmula:
C₅H₁₄N₂·₂HBr |
Número CAS:
2710685-13-3 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |