Print…
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-propanediammonium Dichloride, 3-(Dimethylamino)propylamine dihydrochloride
D5617-1G D5617-5G
TCIAD5617-1GEA 24 EUR
TCIAD5617-1G TCIAD5617-5G
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₄N₂·₂HCl
Peso Molecular: 175.10 g/mol
Número MDL : MFCD32062892
Número CAS: 52198-63-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C