Print…
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D5605-1G D5605-5G
TCIAD5605-1GEA 113 EUR
TCIAD5605-1G TCIAD5605-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₉H₁₀F₃N
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD01862096
Número CAS: 54672-14-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %