Print…
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5604-1G D5604-5G
TCIAD5604-1GEA 35 EUR
TCIAD5604-1G TCIAD5604-5G
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₄Br₂S
Número MDL : MFCD06798119
Número CAS: 6287-82-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C