Print…
4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
D5603-200MG D5603-1G
TCIAD5603-200MGEA 55 EUR
TCIAD5603-200MG TCIAD5603-1G
4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação), purificado por sublimação
4,4'-Dibromotriphenylamine
Fórmula: C₁₈H₁₃Br₂N
Número MDL : MFCD00060104
Número CAS: 81090-53-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %