Print…
O,O'-Dimethyl Dithiophosphate ≥85.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
D5602-1G D5602-5G
TCIAD5602-1GEA 59 EUR
TCIAD5602-1G TCIAD5602-5G
O,O'-Dimethyl Dithiophosphate ≥85.0% (por análise titulométrica)
O,O'-Dimethyl Dithiophosphate
Fórmula: C₂H₇O₂PS₂
Ponto de ebulição: 57°C
Ponto de Inflamação: 48°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00127999
Número CAS: 756-80-9
EINECS: 212-053-9
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid