Print…
Dimethyl chlorophosphate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Chlorophosphoric acid dimethyl ester, Dimethyl phosphorochloridate
D5601-25G D5601-5G
TCIAD5601-25GEA 152 EUR
TCIAD5601-25G TCIAD5601-5G
Dimethyl chlorophosphate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Dimethyl chlorophosphate
Fórmula: C₂H₆ClO₃P
Ponto de ebulição: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00117904
Número CAS: 813-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %