Print…
1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
108383-100ML 108383-500ML
SIAL108383-100MLEA 48.9 EUR
SIAL108383-100ML SIAL108383-500ML
1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Fórmula: C₇H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 183 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008488
Número CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 3271
ADR: 3,III