Print…
2,4-Diphenyl-6-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Diphenyl-6-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-1,3,5-triazine, 3-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazine-2-yl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-[3-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5591-1G D5591-5G
TCIAD5591-1GEA 65 EUR
TCIAD5591-1G TCIAD5591-5G
2,4-Diphenyl-6-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2,4-Diphenyl-6-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine
Fórmula: C₂₇H₂₆BN₃O₂
Peso Molecular: 435.33 g/mol
Número MDL : MFCD32062890
Número CAS: 1269508-31-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C