Print…
1,1,3,3-Tetramethoxypropane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20756.0005 8.20756.0250
8.20756.0005EA 25.8 EUR
8.20756.0005 8.20756.0250
1,1,3,3-Tetramethoxypropane para síntese, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Fórmula: C₇H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 183 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008488
Número CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.4067 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Viscosity kinematic 1.75 mm2/s (20 °C)