Print…
N-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
D5588-1G D5588-5G
TCIAD5588-1GEA 105 EUR
TCIAD5588-1G TCIAD5588-5G
N-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
Fórmula: C₄₀H₃₁N
Peso Molecular: 525.70 g/mol
Número MDL : MFCD32062889
Número CAS: 1456702-56-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C