(4R)-2,2-Dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D5586-1G
D5586-5G
TCIAD5586-1GEA
38
EUR
TCIAD5586-1G
TCIAD5586-5G
(4R)-2,2-Dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(4R)-2,2-Dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic acid
Fórmula:
C₆H₁₁NO₂S Peso Molecular: 161.22 g/mol |
Número CAS:
58166-38-4 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -164.0 to -171.0 deg (C=0.1, acetone) |