Print…
2',5'-Dimethoxyacetoacetanilide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(2,5-Dimethoxyphenyl)-3-oxobutanamide
D5584-25G D5584-5G
TCIAD5584-25GEA 233 EUR
TCIAD5584-25G TCIAD5584-5G
2',5'-Dimethoxyacetoacetanilide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
2',5'-Dimethoxyacetoacetanilide
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD00043930
Número CAS: 6375-27-5
EINECS: 228-936-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C