Print…
Desonide ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (11beta,16alpha)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Acetonide
D5578-1G D5578-250MG D5578-5G
TCIAD5578-1GEA 54 EUR
TCIAD5578-1G TCIAD5578-250MG TCIAD5578-5G
Desonide ≥98.0% (por HPLC)
Desonide
Fórmula: C₂₄H₃₂O₆
Peso Molecular: 416.51 g/mol
Ponto de Fusão: 275°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00866151
Número CAS: 638-94-8
EINECS: 211-351-6
Merck Index: 14,02928
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +130 to +134 deg (C=0.5, DMF)