Print…
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dichloro(methyl)(phenethyl)silane
D5569-1G D5569-5G
TCIAD5569-1GEA 29 EUR
TCIAD5569-1G TCIAD5569-5G
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (por GC)
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane
Fórmula: C₉H₁₂Cl₂Si
Peso Molecular: 219.18 g/mol
Ponto de ebulição: 245°C
Ponto de Inflamação: 105°C
Número MDL : MFCD00018084
Número CAS: 772-65-6
EINECS: 212-253-6
UN: 2987
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %