Print…
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-[[(Dodecylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl]-2-methylpropanoic acid, 2-(((Dodecylthio)carbonothioyl)thio)-2-methylpropanoic acid
D5561-1G D5561-5G
TCIAD5561-1GEA 70 EUR
TCIAD5561-1G TCIAD5561-5G
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid
Fórmula: C₁₇H₃₂O₂S₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10698871
Número CAS: 461642-78-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C