Print…
1,3-Dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyldisiloxane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5557-5G D5557-25G
TCIAD5557-5GEA 85 EUR
TCIAD5557-5G TCIAD5557-25G
1,3-Dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyldisiloxane ≥98.0% (por GC)
1,3-Dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyldisiloxane
Fórmula: C₁₈H₂₂OSi₂
Ponto de ebulição: 139°C
Número MDL : MFCD00053860
Número CAS: 2627-97-6
EINECS: 220-101-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %