Print…
BDP FL ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4-Difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-propionic acid
D5554-5MG D5554-25MG
TCIAD5554-5MGEA 217 EUR
TCIAD5554-5MG TCIAD5554-25MG
BDP FL ≥97.0% (por HPLC)
BDP FL
Fórmula: C₁₄H₁₅BF₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 196°C
Número MDL : MFCD00467384
Número CAS: 165599-63-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.10 to 10.10 %