Print…
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5546-1G D5546-5G
TCIAD5546-1GEA 54 EUR
TCIAD5546-1G TCIAD5546-5G
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₂₂H₁₃Br₂N
Número MDL : MFCD29072769
Número CAS: 1221237-83-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C