Print…
4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5540-200MG D5540-1G
TCIAD5540-200MGEA 39 EUR
TCIAD5540-200MG TCIAD5540-1G
4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (por GC)
4,4-Difluorocyclohexanol
Fórmula: C₆H₁₀F₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000566
Número CAS: 22419-35-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %