Print…
1,3-Dioxolano ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
D5539-500ML D5539-25ML
TCIAD5539-500MLEA 36 EUR
TCIAD5539-500ML TCIAD5539-25ML
1,3-Dioxolano ≥98.0% (por GC) estabilizada
1,3-Dioxolano
Fórmula: C₃H₆O₂
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de ebulição: 74°C
Ponto de Fusão: -95
Ponto de Inflamação: –4°C
Número MDL : MFCD00003207
Número CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&vid=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %