Print…
Dodecylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dodecylammonium bromide, Laurylamine hydrobromide, Dodecan-1-amine hydrobromide, 1-Aminododecane hydrobromide
D5537-1G D5537-5G
TCIAD5537-1GEA 25 EUR
TCIAD5537-1G TCIAD5537-5G
Dodecylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Dodecylamine hydrobromide
Fórmula: C₁₂H₂₇N·HBr
Ponto de Fusão: 190°C
Número MDL : MFCD30543762
Número CAS: 26204-55-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
water max. 100 ppm