Print…
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5534-1G D5534-5G
TCIAD5534-1GEA 54 EUR
TCIAD5534-1G TCIAD5534-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₂₄H₂₆BNO₂
Número MDL : MFCD13195770
Número CAS: 267221-88-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C